Learn More
Kolmi Hopen™ Charlottes en polypropylène, diamètre de 53 cm
Code produit 17750129 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Vert
Comprend:
Charlottes et distributeur mural
Charlottes et sachets en PE
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Comprend Conditionnement
17750129 Blanc Charlottes et sachets en PE 100 pièces
17740129 Blanc Charlottes et distributeur mural 100 pièces
17760129 Bleu Charlottes et distributeur mural 100 pièces
17770129 Vert Charlottes et distributeur mural 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17750129 Fournisseur Kolmi Hopen™ Code fournisseur 70.011S
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces charlottes confortables offrent un contrôle d’hygiène supplémentaire pour divers environnements industriels et sont fournies en sachets en PE ou distributeurs muraux pour une utilisation pratique.
  • Légère pour un confort accru
  • Possibilité d’utiliser un code couleur pour le suivi
  • S’adapte aux différentes tailles de tête
  • Bande élastique simple
  • 12 g/m2 (poids du matériau)
Spécification
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de conception Charlottes
Stérilité Non stérile
Certifications/Conformité EN ISO 9001
Quantité 100/paquet
Diamètre (métrique) 53 cm
Comprend Charlottes et sachets en PE
À utiliser avec (application) Industriel, laboratoire