Learn More
Vitlab™ Bol en PP
Product Code. 10232222
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
4 l
7 l
Unit Size:
1 pièce
3 pièces
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
10232222 1 l 5 pièces
10528341 2 l 1 pièce
10321742 2 l 5 pièces
10438502 1 l 1 pièce
10351022 7 l 3 pièces
10098680 4 l 1 pièce
10496871 4 l 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10232222 Supplier Vitlab™ Supplier No. 42594
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez ces bols pour éviter les éclaboussures sur la surface de travail en cas de travail avec de fortes réactions dans des récipients non couverts. Les bols en polypropylène VITLAB™ sont dotés d’un bord large et stable et d’un anneau de support c
  • Bol rond blanc
  • PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 1 l
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 70 mm
Diamètre (métrique) 160 mm