Learn More
Vitlab™ Bol en PP
Code produit 10321742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
4 l
7 l
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10321742 2 l 5 pièces
10528341 2 l 1 pièce
10232222 1 l 5 pièces
10438502 1 l 1 pièce
10351022 7 l 3 pièces
10098680 4 l 1 pièce
10496871 4 l 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10321742 Fournisseur Vitlab™ Code fournisseur 42694
En stock
Utilisez ces bols pour éviter les éclaboussures sur la surface de travail en cas de travail avec de fortes réactions dans des récipients non couverts. Les bols en polypropylène VITLAB™ sont dotés d’un bord large et stable et d’un anneau de support c
  • Bol rond blanc
  • PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 2 l
Couleur Blanc
Matériau Polypropylène
Forme Rond
Type Cuve
Hauteur (métrique) 80 mm
Diamètre (métrique) 200 mm