Learn More
Vitlab™ Bol en PP
Description
- Bol rond blanc
- PP
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 4 l |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Rond |
| Type | Cuve |
| Hauteur (métrique) | 120 mm |
| Diamètre (métrique) | 280 mm |