Learn More
VITLAB™ Bols en polypropylène
Code produit 10105502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 l
9 l
13 l
Comprend:
3 bols
5 bols
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend Conditionnement
10105502 9 l 3 bols 3 pièces
10640123 3 l 5 bols 5 pièces
10394111 3 l 5 bols 1 pièce
15701996 13 l 3 bols 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10105502 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 43094
En stock
Mélangez, stockez et conservez des produits de laboratoire et des denrées alimentaires. Les bols en polypropylène VITLAB™ sont des bols robustes et légers conçus pour assurer la stabilité et la durabilité. Fabriqués en polypropylène blanc de haute q
Mélangez, stockez et conservez des produits de laboratoire et des denrées alimentaires. Les bols en polypropylène VITLAB™ sont des bols robustes et légers conçus pour assurer la stabilité et la durabilité. Fabriqués en polypropylène blanc de haute q
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 9 l
Couleur Blanc
Matériau Polypropylène
Forme Rond
Type Ensemble de bols
Comprend 3 bols
Hauteur (métrique) 150 mm
Diamètre (métrique) 360 mm