Learn More
VITLAB™ Bols en polypropylène
Code produit 10640123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 l
9 l
13 l
Comprend:
3 bols
5 bols
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend Conditionnement
10640123 3 l 5 bols 5 pièces
10394111 3 l 5 bols 1 pièce
10105502 9 l 3 bols 3 pièces
15701996 13 l 3 bols 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10640123 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 42794
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.21€
    26.60€ / 5 pièces
    Économisez 3.61€
    11% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Mélangez, stockez et conservez des produits de laboratoire et des denrées alimentaires. Les bols en polypropylène VITLAB™ sont des bols robustes et légers conçus pour assurer la stabilité et la durabilité. Fabriqués en polypropylène blanc de haute q
Mélangez, stockez et conservez des produits de laboratoire et des denrées alimentaires. Les bols en polypropylène VITLAB™ sont des bols robustes et légers conçus pour assurer la stabilité et la durabilité. Fabriqués en polypropylène blanc de haute q
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 3 l
Couleur Blanc
Matériau Polypropylène
Forme Rond
Type Ensemble de bols
Comprend 5 bols
Hauteur (métrique) 100 mm
Diamètre (métrique) 240 mm