Learn More
Kartell™ Entonnoirs Buchner en polypropylène
Code produit 10469592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 ml
70 ml
180 ml
285 ml
390 ml
810 ml
2100 ml
6000 ml
Diamètre (métrique) supérieur:
42.5 mm
55 mm
70 mm
80mm
90 mm
110 mm
160 mm
240mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) supérieur Conditionnement
10469592 180 ml 70 mm 1 pièce
10233951 2100 ml 160 mm 1 pièce
10797731 810 ml 110 mm 1 pièce
10534661 70 ml 55 mm 1 pièce
10440163 390 ml 90 mm 1 pièce
10459592 40 ml 42.5 mm 1 pièce
10595231 285 ml 80mm 1 pièce
10152711 6000 ml 240mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10469592 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0043900
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
En PP léger et robuste pour une plus grande durabilité et une excellente résistance chimique. Les entonnoirs Buchner en PP Kartell™ avec filtre intégré sont idéaux pour séparer les solides des liquides en laboratoire.
  • Incassable, résistant à la corrosion et à la chaleur
  • La construction en deux parties permet de séparer le haut et le bas pour un nettoyage plus facile
  • Autoclavables
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 70 mm
Capacité (métrique) 180 ml
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavables
Description Filtre Buchner
À utiliser avec (application) Filtration, séparation des solides des liquides, collecte de composés recristallisés
Longueur (métrique) du tube 57 mm
Porosité 2 mm