Description
- PP, transparent
- Avec échelle de mesure, graduation 1000 ml
- Avec bec verseur
- Stérilisable
Specifications
Specifications
| Type de produit | Godet |
| Capacité (métrique) | 12 L |
| Graduations | 500 ml, jusqu’à 12 L |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 3,17 gal. |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 310 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires |
| Matériau de la poignée | Polypropylène |
| Show More |