Description
- PP, transparent
- Avec échelle de mesure, graduation 1000 ml
- Avec bec verseur
- Stérilisable
Spécification
Spécification
| Type de produit | Godet |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 3,96 gal. |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 300 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires |
| Matériau de la poignée | Polypropylène |
| Hauteur (métrique) | 340 mm |
| Comprend | Poignée |
| Afficher plus |