Learn More
VITLAB™ Godet en PP avec bec verseur
Utilisez le seau en polypropylène Vitlab™ avec bec verseur pour tous les besoins de stockage et d’économie en laboratoire.
Marque: VITLAB™ 96694
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.66000kg
Description
ulliTransparent/liliDivisé en segments de 1 litre/liliPoignée et bec verseur stables pour faciliter la vidange/liliGrande résistance aux produits chimiques/liliSans couvercle/li/ulSpécification
Seau gradué | |
PP | |
310 mm |
12 L | |
Transparent | |
330 mm |