Learn More
Cole-Parmer™ Attaches de câbles en PP
Code produit 11733391 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Longueur (métrique):
10 cm
20 cm
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Longueur (métrique) Conditionnement
11733391 Noir 20 cm 1000 pièces
11723391 Blanc 10 cm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11733391 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0683095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4090.00€
    373.82€ / 1000 pièces
    Économisez 3716.18€
    90% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Installez ces attaches pour conserver les articles regroupés pendant l’autoclavage. Les attaches-câbles en polypropylène Cole-Parmer™ sont idéales pour les faisceaux de tubulures.
Installez ces attaches pour conserver les articles regroupés pendant l’autoclavage. Les attaches-câbles en polypropylène Cole-Parmer™ sont idéales pour les faisceaux de tubulures.
  • Les attaches-câbles en polypropylène (PP) résistent à un certain nombre de produits chimiques
  • Résistance aux UV
  • Vendus par sachets de 1000
Spécification
Type Attache-câble
Matériau PP
Couleur Noir
Longueur (métrique) 20 cm
Quantité 1 000/paquet
À utiliser avec (application) Idéal pour les kits de tubulures