Description
- Bouchon fileté
- Le bouchon ventilé possède une membrane poreuse non mouillable (hydrophobe) de 0,2 mμ
- Permet l’échange de gaz tout en minimisant le risque de contamination
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Specifications
Specifications
| Couleur de bouchon | Orange |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Couleur | Orange |
| Description | Style : Ventilé |
| Diamètre (métrique) externe du col | 4,8 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon Erlenmeyer 2 L |
| Comprend | Membrane non mouillable (hydrophobe) avec des pores de 0,2 mu;m |
| Nbre par carton | 24/carton |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Type de produit | Bouchon |
| Show More |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.