Learn More
PYREX™ Bouchons en polypropylène pour flacons Erlenmeyer
BIOPHARMA
Code produit 10569892 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe du col:
4,3 cm
4,8 cm
7 cm
7 cm
À utiliser avec (équipement):
Flacon Erlenmeyer 2 L
Flacon Erlenmeyer 3 L
Flacon Erlenmeyer de 500 ml et 1 L
Flacon Erlenmeyer en plastique 2 L
Flacon Erlenmeyer en plastique 3 L
Description:
Style : Plat
Style : Ventilé
Conditionnement:
24 pièces
250 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe du col À utiliser avec (équipement) Description Conditionnement
10569892 7 cm Flacon Erlenmeyer 3 L Style : Ventilé 24 pièces
12393860 4,3 cm Flacon Erlenmeyer de 500 ml et 1 L Style : Ventilé 250 pièces
10303033 7 cm Flacon Erlenmeyer en plastique 3 L Style : Plat 24 pièces
10716263 4,8 cm Flacon Erlenmeyer en plastique 2 L Style : Plat 24 pièces
10215122 4,8 cm Flacon Erlenmeyer 2 L Style : Ventilé 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10569892 Fournisseur PYREX™ Code fournisseur 431340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00€
    219.00€ / 24 pièces
    Économisez 16.00€
    6% de réduction
Expédition estimée: 11-02-2027
Fournis avec les flacons de culture / solution Pyrex™. Choisissez les bouchons orange pour les températures jusqu’à 140°C (284°F), les bouchons rouges pour les températures jusqu’à 180°C (356°F).
  • Bouchon fileté
  • Le bouchon ventilé possède une membrane poreuse non mouillable (hydrophobe) de 0,2 mμ
  • Permet l’échange de gaz tout en minimisant le risque de contamination
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Orange
Description Style : Ventilé
Diamètre (métrique) externe du col 7 cm
À utiliser avec (équipement) Flacon Erlenmeyer 3 L
Comprend Membrane non mouillable (hydrophobe) avec des pores de 0.2 μm
Nbre par carton 24/carton
Nb par paquet 1/boîte
Type de produit Bouchon
Plage de températures (impériale) 284°F
Plage de températures (métrique) 140°C
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Type de bouchon Ventilé
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.