Learn More
PYREX™ Bouchons en polypropylène pour flacons Erlenmeyer
BIOPHARMA
Code produit 10716263 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe du col:
4,3 cm
4,8 cm
7 cm
7 cm
À utiliser avec (équipement):
Flacon Erlenmeyer 2 L
Flacon Erlenmeyer 3 L
Flacon Erlenmeyer de 500 ml et 1 L
Flacon Erlenmeyer en plastique 2 L
Flacon Erlenmeyer en plastique 3 L
Description:
Style : Plat
Style : Ventilé
Conditionnement:
24 pièces
250 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe du col À utiliser avec (équipement) Description Conditionnement
10716263 4,8 cm Flacon Erlenmeyer en plastique 2 L Style : Plat 24 pièces
12393860 4,3 cm Flacon Erlenmeyer de 500 ml et 1 L Style : Ventilé 250 pièces
10303033 7 cm Flacon Erlenmeyer en plastique 3 L Style : Plat 24 pièces
10215122 4,8 cm Flacon Erlenmeyer 2 L Style : Ventilé 24 pièces
10569892 7 cm Flacon Erlenmeyer 3 L Style : Ventilé 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10716263 Fournisseur PYREX™ Code fournisseur 431364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    149.81€ / 24 pièces
    Économisez 11.19€
    6% de réduction
Expédition estimée: 04-03-2027
Fournis avec les flacons de culture / solution Pyrex™. Choisissez les bouchons orange pour les températures jusqu’à 140°C (284°F), les bouchons rouges pour les températures jusqu’à 180°C (356°F).
  • Bouchon fileté
  • Le bouchon ventilé possède une membrane poreuse non mouillable (hydrophobe) de 0,2 mμ
  • Permet l’échange de gaz tout en minimisant le risque de contamination
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Orange
Description Style : Plat
Diamètre (métrique) externe du col 4,8 cm
À utiliser avec (équipement) Flacon Erlenmeyer en plastique 2 L
Nbre par carton 24/carton
Nb par paquet 1/boîte
Type de produit Bouchon
Plage de températures (impériale) 284°F
Plage de températures (métrique) 140°C
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon à vis
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.