Learn More
CellPath Récipient de collecte d’échantillons pré-remplis Cellstor Pot
Code produit 13191184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13191184 60 mL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13191184 Fournisseur CellPath Code fournisseur BAF600008A
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Améliorez la vitesse et l’efficacité du laboratoire en utilisant des récipients de collecte d’échantillons pré-remplis de formaline tamponnée neutre. Le récipient de collecte d’échantillons pré-remplis Cellstor Pot CellPath™ Cellstor Pot utilise un
  • Le couvercle étanche aux fuites assure un transport et un stockage sûrs des échantillons.
  • Conditionnés dans des plateaux pour une manipulation aisée.
  • Pré-rempli de formaline tamponnée : réduit votre exposition aux vapeurs de formaline.
  • Lot numéroté pour une traçabilité complète.
  • Gamme de tailles disponibles.
Spécification
Type de produit Récipient d’échantillon prérempli
Matériau Polypropylène
Capacité (métrique) 60 mL
Comprend Formol tamponné neutre à 10 %
Étiquette Oui
Quantité 25/paquet
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 10% Neutral Buffered Formalin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, methanol