Learn More
BRAND™ Tubes à centrifuger en polypropylène (PP) avec bouchon à vis
Code produit 10420873 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Comprend:
Base
Sans base
Conditionnement:
250 pièces
300 pièces
750 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité Comprend unitSize
10420873 50 mL Non stérile Sans base 300 pièces
10131921 50 mL Stérile Base 250 pièces
10106561 15 ml Non stérile Sans base 750 pièces
10345521 15 ml Stérile Sans base 750 pièces
10420602 50 mL Stérile Sans base 300 pièces
10350192 50 mL Non stérile Base 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10420873 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 114820
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Polypropylène biologiquement inerte pour une récupération optimale des cellules et des protéines. Le bouchon à vis avec joint d'étanchéité offre une protection contre les fuites. PP hautement transparent pour une visibilité optimale de l'échantillon.
  • Polypropylène (PP)
  • Translucide.
  • Résiste à une force de compression résiduelle (RCF) jusqu'à 3000.
  • Graduées, disponibles non stériles et stérilisées aux rayons Y en 15 ml (graduées jusqu'à 13 ml) ou 50 ml.
  • Bouchon à vis en PE avec cône d'étanchéité.
  • Haute clarté.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 mL
Matériau Polypropylène
Comprend Sans base
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 114 mm
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 30 mm
Graduated Oui
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 3000 x g