Learn More
Corning™ Tubes à centrifuger en polypropylène, stériles
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 11323785 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
250 ml
500 mL
FCR max.:
12 000 x g
15 500 x g
3000 x g
6000 x g
Type de bouchon:
CentriStar
Fiche
Non inclus
Conditionnement:
102 pièces
36 pièces
500 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) FCR max. Type de bouchon unitSize
11323785 15 ml 12 000 x g Non inclus 500 pièces
10151151 15 ml 12 000 x g Fiche 500 pièces
10431013 15 ml 12 000 x g Fiche 500 pièces
11343785 50 mL 12 000 x g Non inclus 500 pièces
10314131 50 mL 15 500 x g Fiche 500 pièces
10694541 50 mL 15 500 x g Fiche 500 pièces
10038980 50 mL 3000 x g CentriStar 500 pièces
10509891 50 mL 3000 x g Fiche 500 pièces
10758961 250 ml 6000 x g Fiche 102 pièces
10018910 500 mL 6000 x g Fiche 36 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11323785 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 431470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    119.57€ / 500 pièces
    Économisez 8.43€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en PP transparent pour une résistance chimique supérieure. Les tubes à centrifuger en PP Corning™ constituent une solution idéale pour les besoins de centrifugation.
  • Les tubes à centrifuger Corning sont dotés de graduations imprimées noires et d’une grande pastille de marquage blanche.
  • Disponible avec votre choix de styles de bouchons : le bouchon avancé Corning CentriStarTM ou le bouchon original.
  • Stériles. Sans RNAse / DNAse.
  • Apyrogènes.
  • Pression de 95 kPa (14 psi) testée – Bouchon à joint uniquement.
PP = polypropylène, PET = polyéthylène téréphtalate, FCR = force centrifuge relative (x g).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans DNAse ni RNAse
Diamètre (impériale) extérieur 0,7 in
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 15 ml
Jetable Usage unique
Matériau Polypropylène
Nbre par carton 500
Nb par paquet 25
Conditionnement Conditionné en vrac, sans présentoir
Stérilité Stérile
Forme Conique
Longueur (métrique) 118 mm
Capacité (impériale) 0,507 oz.
Forme du fond Conique
Type de bouchon Non inclus
Bouchon inclus Non
Surface d’écriture Grande zone de marquage blanche
Diamètre (métrique) 17,5 mm
Graduated Oui
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 12 000 x g