Description
- Pression de fonctionnement max. 6 bar (à +20°C)
- Température de fonctionnement max. 80°C
- Différence de pression 12 mbar
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 80°C |
| Quantité d’emballage | 1 |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 80 °C |
| Type de produit | Valve d’arrêt |