Learn More
Buerkle™ ChemoSampler™ en Polypropylène
Code produit 10295012 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10295012 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Attention ! Veuillez consulter la liste de résistance chimique avant d’envisager les produits appropriés à utiliser pour votre application.
Code produit 10295012 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53361000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    102.70€ / 1 pièces
    Économisez 17.30€
    14% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Attention ! Veuillez consulter la liste de résistance chimique avant d’envisager les produits appropriés à utiliser pour votre application.
Développé pour l’échantillonnage de liquides agressifs tels que les acides, les alcalis et les détergents.
  • Les échantillons sont prélevés directement dans la bouteille d’échantillonnage d’origine vissée
  • La fermeture inviolable du flacon avec anneau de sécurité d’origine assure le transport des échantillons non falsifiés
  • Il est possible de prélever des échantillons jusqu'à 200 cm de profondeur dans des réservoirs, des silos ou des camions-citernes à l'aide de la rallonge.
  • Fabriquées en polypropylène, de couleur grise
  • Comprend un flacon échantillon de 1000 mL
  • Une rallonge de 100 cm et deux tailles de bouteilles sont disponibles en accessoires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de produit Échantillonneur de liquide
Matériau Polypropylène
Autoclavable Not Autoclavable
Comprend Sample bottle of 1000 mL
Capacité (impériale) 33.81 oz.
Capacité (métrique) 1 000 ml
Couleur Gris
À utiliser avec (application) Pour l’échantillonnage des liquides agressifs
Diamètre (impériale) de la poignée 43.35 in.
Diamètre (impériale) externe 2.64 in.
Diamètre (métrique) de la poignée 1101 mm
Diamètre (métrique) externe 67 mm
Hauteur (impériale) 8.43 in.
Hauteur (métrique) 214 mm
Longueur (impériale) 51.77 in.
Longueur (métrique) 100 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.