Learn More
Fisherbrand™ Sachets transparents pour autoclaves en PP
Code produit 30348769 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
630 x 410 mm
660 x 310 mm
780 x 620 mm
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
30348769 660 x 310 mm 100 pièces
30348766 630 x 410 mm 100 pièces
30348762 780 x 620 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30348769
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.00€
    11.82€ / 100 pièces
    Économisez 15.18€
    56% de réduction
Expédition estimée: 17-12-2026
Conçu pour l’élimination des déchets contaminés dans les autoclaves.
  • Sachets en polypropylène haute température pour la décontamination et l’inactivation des déchets biologiques particulièrement résistants
  • Spécifications :
    • Certifications : ASTM D-1709-91 pour une résistance aux impacts de 165 g, ASTM D-1922-89 pour une résistance à la déchirure de 480 g
    • Couleur claire.
    • Matériau : Polypropylène
    • Quantité : 100 Pk.
    • Épaisseur : 40 μm
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Aucun
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Nb par paquet 100 Pk.
Dimensions (L x l) 660 x 310 mm
Longueur (impériale) 25,98 in
Largeur (impériale) 12,2 in
Type de produit Sacs autoclavables
Longueur (métrique) 660 mm
Largeur (métrique) 310 mm
Épaisseur (métrique) 40 μm