Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Clear Autoclave Bags
Code produit 30348766 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
630 x 410 mm
660 x 310 mm
780 x 620 mm
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
30348766 630 x 410 mm 100 pièces
30348769 660 x 310 mm 100 pièces
30348762 780 x 620 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30348766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.94€
    14.72€ / 100 pièces
    Économisez 22.22€
    60% de réduction
Expédition estimée: 13-11-2026
Designed for contaminated waste disposal in autoclaves.
  • High temperature polypropylene bags for the decontamination and inactivation of particularly resistant biological waste
  • Specifications:
    • Certifications: ASTM D-1709-91 for Impact resistance of 165 g, ASTM D-1922-89 for tearing resistance of 480 g
    • Color: Clear
    • Material: Polypropylene
    • Quantity: 100 Pk.
    • Thickness: 40 μm
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon None
Couleur Clear
Jetable Single-use
Matériau Polypropylene
Stérilité Non-sterile
Nb par paquet 100 Pk.
Dimensions (L x l) 630 x 410 mm
Longueur (impériale) 24.80 in.
Largeur (impériale) 16.14 in.
Type de produit Autoclave Bags
Longueur (métrique) 630 mm
Largeur (métrique) 410 mm
Épaisseur (métrique) 40 μm