Learn More
Greiner Bio-One Sachets transparents de mise au rebut en PP
Description
- Taux de transport d'oxygène de 50 μm feuille PP (+23 °C) : 2380 cm³ /(m² x 24h x barre)
- Taux de transport de vapeur d'eau de 50 μFeuille PP °m (+23 °C, 85 % d'humidité relative) : 1,54 g/(m²)² x 24h)
- Disponible sur demande avec mention légale" Risque biologique" si un nombre suffisant est commandé
- Épaisseur de la feuille : 0,05 mm
- Autoclavable
- Autoclaves à vapeur : Max 134 °C, 2 bar/30 min
- Stérilisateurs à air chaud : Max 140 °C, 120 min
- Plage de température : 0 °C à 140 °C
- Exclusivement destinés à un usage unique
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de bouchon | None |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Idéaux pour l’élimination hygiénique des articles de laboratoire contaminés |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non-sterile |
| Quantité | 500/paquet |
| Longueur (impériale) | 19.7 in. |
| Largeur (impériale) | 11.81 in. |
| Afficher plus |