Learn More
Cole-Parmer™ Panier de stockage en maille pliable en polypropylène
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
- Folds flat when not in use.
- Easy to carry with molded in handles.
- Stainless steel pin hinges stand up to repeat use.
- Storage basket folds flat for storage or transport—measures only 2 3/4 in. high when folded.
- Stack securely in either collapsed or open position; carry basket in either position using the built-in handles.
- Made of polypropylene (PP) with stainless steel pin hinges.
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Rectangular |
| À utiliser avec (application) | Stockage ou transport |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions (L x l x H) | 52.7 x 34.9 x 27.3 cm |
| Longueur (métrique) | 52.7 cm |
| Longueur (impériale) | 20.75 in. |
| Largeur (impériale) | 13.7 in. |
| Hauteur (impériale) | 10.7 in. |
| Afficher plus |