Learn More
Buerkle™ Robinet compact en polypropylène
Code produit 11911461 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
S’adapte au D.I. de la tubulure:
19.05mm / GL14
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit S’adapte au D.I. de la tubulure Conditionnement
11911461 19.05mm / GL14 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11911461 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 05301000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.07€
    17.40€ / 1 pièces
    Économisez 7.67€
    30% de réduction
En stock
Permet un gain de place grâce à une conception compacte. Le robinet compact en PP Buerkle™ pour boîtes et barils est idéal pour une utilisation à l’intérieur de réfrigérateurs ainsi que sur des racks.
Robinet compact pour les boîtes et les barils, idéal pour une utilisation dans des réfrigérateurs et sur des racks, etc. Le bec court ne dépasse pas le bord inférieur du récipient, ce qui en fait le choix parfait, en particulier dans les espaces restreints.
  • Gain de place
  • Bec optimisé pour un débit régulier
  • Écrou union de connexion pour positionner le robinet d’arrêt à la verticale
  • Fermeture pour une étanchéité parfaite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Robinet compact
Matériau Polypropylène
S’adapte au D.I. de la tubulure 19.05mm / GL14
À utiliser avec (équipement) Boîtes, fourreaux, compléments idéaux des jerricanes Flachmann