Learn More
Cole-Parmer™ Raccord de couplage complet en polypropylène
Code produit 11765489 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11765489 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11765489 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3130500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    116.82€ / 10 pièces
    Économisez 1.18€
    1% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Spécification
À utiliser avec Tubulure de 1/4 pouces de D.I.
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Pression maximale 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Quantité 10/boîte