Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur magnétique à air comprimé en polypropylène
Code produit 11897933 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
0,5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
11897933 0,5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11897933 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0463400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le plastique résistant à la corrosion élimine les risques de choc dans les environnements dangereux.
  • Peut être utilisé dans des endroits dangereux ou sur votre paillasse
  • Positionnez l'agitateur hors de votre paillasse en le connectant à une tige de support de 1/2 po ou 3/8 po de diamètre avec la pince à anneau intégrée
  • Le DI d'entrée mesure 4,1 mm ; le DI de sortie mesure 9,1 mm
  • Fixez l'agitateur à n'importe quelle conduite de pression d'air ou source d'eau - mélange 500 ml d'eau à 800 tr/min avec de l'air à 8 psi ou avec de l'eau à 12 psi
  • Comprend : 6 pi de tubulure d'entrée en vinyle et 1 pi de tubulure de sortie pour faciliter le raccordement à votre source d'air ou d'eau
Spécification
Vitesse 0 à 800 tr/min
Positions d’agitation 1
Matériau de la plaque supérieure Polypropylène
Capacité 0,5 L
Diamètre (métrique) 127 mm
Diamètre (métrique) extérieur 9,1 mm
Longueur (métrique) 127 mm
Diamètre de plaque supérieure (métrique) 127 mm
Comprend 6 pieds de tubulure dentrée en vinyle et 1 pied de tubulure de sortie pour faciliter le raccordement à votre source d'air ou d'eau
Type Agitateur
Poids (métrique) 0,8 kg