Learn More
Eppendorf™ Plaque à fond conique DeepWell DNA LoBind à 384 puits en PP
Tous les produits Eppendorf Produits
Description
Le Eppendorf Les plaques à puits profonds en polypropylène combinent une nouvelle conception de puits avec un système de codage couleur sophistiqué, facilitant la lecture et l'orientation. La géométrie de puits permet un pipetage extrêmement rapide sans éclaboussures, une excellente agitation et une centrifugation à haute vitesse, ce qui accélère vos processus de travail manuels et automatisés. Les nouvelles plaques en polypropylène répondent à toutes les exigences actuelles SBS , IVD, EN ISO Directives 9001/2/3 et EN 13485.
- Recovermax - Fond rond concave, forme de puits aux bords adoucis
- Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
- Grande résistance aux substances chimiques
- G-safe - stabilité de centrifugation maximale
- LoBind - sans revêtement de surface, par exemple sans silicone
- Sans ADN, DNase, RNase ni PCR* inhibiteur (PCR)* faire le ménage)
- LoBind Protéines - perte minimale de protéines (moins de 3 % BSA 1 μg/mL)
- LoBind ADN - perte inférieure à 1 % d'ADN/ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte concentration en sel, fragments d'ADN courts).
- Autoclavable
- Facilité d’utilisation automatique vérifiée
- Se conformer à SBS standard
- Disponibles en option avec un code-barres
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres inclus |
| Certifiés | SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 |
| Format | Étalon |
| Array | 16 x 24 |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume total (métrique) du puits | 200 μl |
| Type de puits | Fond conique (puits en V) |
| Exempt de DNase | Oui |
| Nb par paquet | 120 |
| Afficher plus |