Learn More
Cole-Parmer™ Récipients de laboratoire en copolymère de polypropylène
Code produit 15237299 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 mL
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15237299 2000 mL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15237299 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0672735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    218.82€ / 50 pièces
    Économisez 13.18€
    5% de réduction
Expédition estimée: 25-01-2027
Spécification
Quantité 50 Paquets
Capacité (métrique) 2000 mL
Couleur Translucide
Type de produit Récipient de laboratoire
Matériau PPCO
Jetable Usage unique
Hauteur (métrique) 152,4 mm