Learn More
BRAND™ Cryotubes, PP, à filetage externe, bouchon à vis avec joint en silicone, BIO-CERT™ Qualité des cultures cellulaires, stérile
Code produit 10698051 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,2 ml
2,0 mL
3,0 mL
4,0 mL
5,0 mL
Graduations:
Jusqu’à 1 ml
Jusqu’à 1,8 ml
Jusqu’à 3,0 ml
Jusqu’à 3,6 ml
Jusqu’à 4,5 ml
Hauteur (métrique):
41 mm
49 mm
70 mm
76 mm
92 mm
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Hauteur (métrique) Conditionnement
10698051 4,0 mL Jusqu’à 3,6 ml 76 mm 1000 pièces
10618251 1,2 ml Jusqu’à 1 ml 41 mm 1000 pièces
10410381 3,0 mL Jusqu’à 3,0 ml 70 mm 1000 pièces
10791571 2,0 mL Jusqu’à 1,8 ml 49 mm 1000 pièces
10277980 5,0 mL Jusqu’à 4,5 ml 92 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10698051 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 114834
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00€
    400.10€ / 1000 pièces
    Économisez 48.90€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
En PP. BRAND™ Les tubes cryogéniques à bouchon à vis externe comportent une large zone de marquage dépolie avec des inserts de bouchon colorés pour faciliter l'identification des échantillons. Gradués, fond en U avec un diamètre externe de 12,5 mm. Stériles et exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’endotoxines. Stabilité thermique jusqu'à -196 °C, et autoclavable à 121 °C (2 bar).
  • Conçu pour le stockage de matières biologiques, telles que des micro-organismes, des cellules humaines et animales, etc., en phase gazeuse d'azote liquide. ATTENTION : à des fins de recherche uniquement !
  • PP, gradué, extérieur-Ø 12,5 mm, fond en U.
  • Large zone de marquage givrée et inserts de bouchon colorés pour une identification facile des échantillons.
  • Stabilité thermique jusqu'à -196 °C.
  • Stérilité/SAL (Niveau d'assurance de stérilité) 10 -3 .
  • γ-ray stérile et autoclavable à 121 °C (2 bar), selon DIN EN 285.
  • Les récipients sans anneau de support peuvent être centrifugés jusqu'à RZB 14000.
  • BIO-CERT™ Qualité de la culture cellulaire : Exempté d'ADN humain, de RNase, de DNase, de pyrogènes et non cytotoxique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN 285
Diamètre (métrique) 12,5 mm
Type de produit Tube de stockage cryogénique
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 4,0 mL
Forme du fond Rond (autostable)
Matériau Polypropylène
Type de filetage Externe
Graduations Jusqu’à 3,6 ml
Comprend Bouchon à vis
Exempt de RNase Oui
Stérilité Stérile
Matériau du bouchon Polypropylène
Exempt de DNase Oui
Hauteur (métrique) 76 mm
Type de bouchon Bouchon à vis