Learn More
Brady™ Verrouillage de vanne DP-Gate en polypropylène
Code produit 10715125 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10715125 Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10715125 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 065560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.35€
    18.59€ / 1 pièces
    Économisez 2.76€
    12% de réduction
En stock
Ce verrou de vanne DP-Gate en polypropylène possède un centre de perforation unique qui s'adapte aux vannes à tige OS et Y ou montante . Les dispositifs de verrouillage acceptent les cadenas dont l'anse a un diamètre maximal de 9,53 mm.
  • Des étiquettes de danger en anglais, en espagnol et en français sont incluses.
Spécification
Type de produit Verrouillage pour robinet à vanne
Alternate Part Number Dispositifs de verrouillage de vannes à guillotine GVLO 1-2,5 rouges
Couleur Rouge
Matériau Polypropylène
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Description Brady Verrouillage des vannes à guillotine
Diamètre (impériale) 2,78 in
Diamètre (impériale) de la manille 0,26 in
Diamètre (métrique) 70.61 mm
Diamètre (métrique) de la manille 6,5 mm
Dimensions (P x L x H) 35.90 x 120.10 x 80 mm
Dimensions (L x l) 120,10 x 80,00 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 3,15 in
Hauteur (métrique) 80,00 mm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 4,72 in
Largeur (métrique) 120,10 mm