Learn More
Multiroir™ Tiroir empilable en polypropylène
Code produit 30487000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
15 l
25 l
Couleur:
Blanc
Gris
Gris foncé
Noir
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Conditionnement
30487000 15 l Gris foncé 6 pièces
11788371 15 l Blanc 1 pièce
30486998 25 l Gris 4 pièces
11708024 10 l Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30487000 Fournisseur Multiroir™ Code fournisseur 18301BTSDM0BL
Expédition estimée: 10-12-2026
Rangez et organisez vos affaires dans un emballage protecteur en polypropylène. Multiroir™ Tiroir empilable en polypropylène. Disponibles en blanc ou gris foncé, les tiroirs sont empilables et disposent d’une capacité de tiroir-coulissant pour une facilité d’utilisation et un gain de place pratique.
  • Empilables
  • Bords surélevés pour faciliter l’empilement et le glissement
  • Couvercle hermétique
Spécification
Capacité (métrique) 15 l
Couleur Gris foncé
Matériau Polypropylène
Forme Rectangulaires
Type de produit Tiroir empilable
Quantité 1/boîte
Modèle Bords surélevés
Longueur (métrique) 370 mm
Hauteur (métrique) 174 mm