Learn More
SCAT™ Raccord en polypropylène
Catalog No. 18656498 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Packungsgröße:
5 feuilles
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Diamètre (métrique) externe Packungsgröße
18656498 2.3 mm 5 feuilles
18616478 1.6 mm 5 feuilles
18646488 3.2 mm 5 feuilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 18656498 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 107166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.00€
    20.20€ / 5 feuilles
    Économisez 1.80€
    8% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Connectez vos capillaires HPLC en toute sécurité et de manière étanche au système SCAT™. Les raccords PFA pour SCAT™ sont résistants aux produits chimiques et s’adaptent aux bouchons de sécurité et aux bouchons de sécurité pour récipients à dé
SCAT™ Les raccords sont disponibles dans les versions suivantes :
  • Raccords PFA avec ferrule intégrée de différentes couleurs et diamètres
  • Connecteurs de tubes de différents diamètres
Specifications
Type Bouchon
Couleur Incolore
Diamètre (métrique) externe 2.3 mm
À utiliser avec (application) Manipulation des solvants
Quantité d’emballage 5 Pk.
Diamètre du filetage UNF 1/4 po 28G
À utiliser avec Bouchons de sécurité SCAT