Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Support de flacons en polypropylène
Code produit 10406162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Flacon à fond rond (10 ml)
Flacon à fond rond (250 ml)
Flacon à fond rond (25 ml)
Flacon à fond rond (500 ml)
Conditionnement:
3 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10406162 Flacon à fond rond (250 ml) 3 pièces
11392184 Flacon à fond rond (500 ml) 3 pièces
11352184 Flacon à fond rond (10 ml) 3 pièces
11362184 Flacon à fond rond (25 ml) 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10406162 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur F389512010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.92€
    44.97€ / 3 pièces
    Économisez 1.95€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces supports uniques sont parfaits pour maintenir à la verticale les flacons à fond rond et conique.
  • La paroi intérieure est légèrement inclinée jusqu’au fond ouvert ; Cela permet d’utiliser le support avec différentes formes et tailles de flacon
  • La large base assure la stabilité des flacons
  • Les fentes latérales permettent de voir le flacon
  • En plastique PP moulé ; Durable et facile à nettoyer
  • Autoclavables à 121°C (250°F).
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rouge
Capacité Flacon à fond rond (250 ml)
Matériau Polypropylène
Quantité 3/boîte
Gamme de température (métrique) 121°C
Type de produit Support pour flacons