Learn More
Brand™ Supports pour entonnoir en PP
Code produit 10099700 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
2
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
10099700 2 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10099700 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 148502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    67.27€ / 5 pièces
    Économisez 43.73€
    39% de réduction
En stock
Peut accueillir 2 entonnoirs dont le diamètre extérieur maximal est de 50 à 120 mm.
  • Se monte facilement sur des tiges de support d'un diamètre extérieur de 8 à 14 mm
  • Comprend un écrou de blocage
  • Fournis en paquets de 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Positions 2
À utiliser avec (équipement) 2 entonnoirs
Nb par paquet 5/boîte
Comprend Écrou de blocage