Description
- La pompe vide-fûts étanche aux gaz permet un transfert sans odeur, toutes les vapeurs émises sont refoulées du récipient vers le récipient de transvasement par la conduite d’échange de gaz.
- L’adaptateur universel de la pompe vide-fûts s’adapte sur des ouvertures de récipient de 30-70 mm, assurant une fermeture hermétique
- Les joints à vis du récipient peuvent être vissés dans le récipient à l’aide du filetage 3/4 po. et de l’écrou de blocage
- Les pompes étanches aux gaz sont utilisées pour les substances qui dégagent une forte odeur comme l’ammoniac
- Pièces à contact à le milieu en PP, PE et PVC
- Tube télescopique extensible scontinu
- Pour des profondeurs de fût de 40–67 cm
- Deux adaptateurs pour les récipients d’origine
Spécification
Spécification
| Débit | 200 mL/coup |
| Profondeur (métrique) | 40 à 67 cm |
| Longueur du tube de pompe | 1.2 m |
| Diamètre d’ouverture du tambour | 28 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de connexion | Raccord à vis avec contre-écrou |
| Type de produit | Pompe vide-fûts étanche aux gaz |