Learn More
Brady™ Verrouillage de vanne à guillotine en polypropylène
Code produit 10672235 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Largeur (métrique):
120,1 mm
121,1 mm
184 mm
184,8 mm
224 mm
224,1 mm
224,4 mm
318,3 mm
405,1 mm
Hauteur (métrique):
80 mm
132,3 mm
141 mm
141,7 mm
171,4 mm
181 mm
276 mm
276,2 mm
363,3 mm
363,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
10672235 Vert 405,1 mm 363,3 mm 1 pièce
10152604 Bleu 184 mm 141 mm 1 pièce
10355484 Bleu 121,1 mm 80 mm 1 pièce
10483184 Bleu 224 mm 181 mm 1 pièce
10653955 Bleu 318,3 mm 276 mm 1 pièce
10040234 Bleu 405,1 mm 363,5 mm 1 pièce
10386574 Vert 184,8 mm 132,3 mm 1 pièce
10081104 Vert 120,1 mm 80 mm 1 pièce
10345714 Vert 224,1 mm 181 mm 1 pièce
10243784 Vert 318,3 mm 276,2 mm 1 pièce
10491064 Rouge 405,1 mm 363,5 mm 1 pièce
10142604 Rouge 184,8 mm 141,7 mm 1 pièce
10335714 Jaune 120,1 mm 80 mm 1 pièce
10462034 Jaune 184,8 mm 141,7 mm 1 pièce
10081344 Jaune 224,4 mm 171,4 mm 1 pièce
10654145 Jaune 318,3 mm 276,2 mm 1 pièce
10491254 Jaune 405,1 mm 363,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 10672235 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 065599
En stock
Ce dispositif de verrouillage de vanne à guillotine en polypropylène possède un centre de prédécoupe unique qui s'adapte aux vannes à tige montante OS et Y. Le verrou accepte les cadenas dont l'anse a un diamètre maximal de 9,53 mm. Des étiquettes de danger en anglais, en espagnol et en français sont incluses.
  • Nos dispositifs de verrouillage pour vannes à guillotine possèdent un centre de perforation unique qui s'adapte aux vannes OS et Y ou à « tige montante ».
  • Les dispositifs de verrouillage acceptent les cadenas dont l'anse a un diamètre maximal de 9,53 mm.
  • Des étiquettes de danger en anglais, en espagnol et en français sont incluses.
Spécification
Type de produit Verrouillage pour robinet à vanne
Alternate Part Number VERROUILLAGE DE VANNE GVLO 10-13 VERT
Couleur Vert
Matériau Polypropylène
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Description Brady Verrouillage des vannes à guillotine
Diamètre (impériale) 13,96 in
Diamètre (métrique) 354.58 mm
Dimensions (P x L x H) 76.20 x 405.10 x 363.50 mm
Dimensions (L x l) 405,10 x 363,50 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 14,31 in
Hauteur (métrique) 363,3 mm
Comprend Étiquettes de danger en anglais, espagnol et français
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 15,95 in
Largeur (métrique) 405,1 mm