Learn More
Polypropylène glycol (P 400), TRC
Code produit 30405910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405910 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30405910 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH544090100ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Polypropylene Glycol (P 400)
CAS 25322-69-4
Formule moléculaire (C3H6O)nH2O
Quantité 100 mL
Synonyme 2-(2-Hydroxypropoxy)propan-1-ol
Formule InChI InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CC(O)COC(C)CO
Poids moléculaire (g/mol) 76.1
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.