Learn More
Polypropylène glycol (P 400), TRC
Code produit 30391795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30391795 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30391795 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH54409050ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Polypropylene Glycol (P 400)
CAS 25322-69-4
Formule moléculaire (C3H6O)nH2O
Quantité 50 mL
Synonyme 2-(2-Hydroxypropoxy)propan-1-ol
Formule InChI InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CC(O)COC(C)CO
Poids moléculaire (g/mol) 76.1