Learn More
Eppendorf™ Microtubes gradués en PP
Code produit 10038760 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Assorties
Bleu
Jaune
Rouge
Transparent
Vert
Capacité (métrique):
0.5 ml
1.5 ml
2 ml
Pureté ou qualité:
Biopur
Biopur™
Pour un usage en PCR
Qualité Eppendorf
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
50 pièces
500 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité (métrique) Pureté ou qualité Conditionnement
10038760 Transparent 2 ml Qualité Eppendorf 1000 pièces
10458312 Ambré 0.5 ml Pour un usage en PCR 500 pièces
10160431 Ambré 1.5 ml Qualité Eppendorf 1000 pièces
10252851 Ambré 2 ml Pour un usage en PCR 1000 pièces
10548841 Assorties 1.5 ml Qualité Eppendorf 1000 pièces
10702132 Assorties 2 ml Qualité Eppendorf 1000 pièces
10622731 Assorties 0.5 ml Qualité Eppendorf 500 pièces
10767411 Bleu 1.5 ml Qualité Eppendorf 1000 pièces
10393431 Transparent 0.5 ml Biopur 50 pièces
10518721 Transparent 1.5 ml Biopur™ 100 pièces
10241931 Transparent 2 ml Biopur 100 pièces
10292611 Transparent 0.5 ml Qualité Eppendorf -
10509691 Transparent 1.5 ml Qualité Eppendorf 1000 pièces
10170381 Vert 1.5 ml Qualité Eppendorf 1000 pièces
10282851 Rouge 1.5 ml Qualité Eppendorf 1000 pièces
10708571 Jaune 1.5 ml - 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10038760 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030120094
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utilisez ces tubes pour la manipulation en toute sécurité d'échantillons précieux et toxiques ainsi que de substances radioactives. Eppendorf™ Les microtubes gradués en polypropylène sont dotés d'un couvercle à charnière muni d'un petit crochet qui se fixe autour du bord du tube.
Utilisez ces tubes pour la manipulation en toute sécurité d’échantillons précieuses et toxiques ainsi que de substances radioactives. Les microtubes gradués en PP EppendorfTM disposent d’un couvercle à charnière avec un petit crochet qui se fixe sur le rebord du tube.
  • Les substances à risque biologique peuvent être éliminées, exemptes d’aérosols, par une fine membrane au centre du couvercle avec une canule
  • Le couvercle s’ouvre facilement d’une main
  • Ces tubes pour 0,5 ml, 1,5 ml et 2 ml ont une échelle de graduation et des surfaces d’écriture
  • Le tube de 0,5 mL est optimisé pour une utilisation en PCR.* expériences
  • Les boîtes de couleurs assorties sont un mélange de jaune, rouge, bleu, vert et incolore
  • Micropilon autoclavable pour la resuspension de granulés
  • Peut être centrifugé jusqu’à 23 500 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 2 ml
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) PCR, centrifugation
Nb par paquet 1000/boîte
Pureté ou qualité Qualité Eppendorf
Graduated Oui
Type de bouchon Couvercle hermétique
FCR max. 25000 x g