Learn More
Ratiolab™ Séparateurs en polypropylène
Specifications
Specifications
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Carré |
| Type | Séparateur |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de 15,8 mm de diamètre |
| Quantité | 5/boîte |
| Longueur (métrique) | 133 mm |
| Largeur (métrique) | 133 mm |
| Hauteur (métrique) | 30 mm |