Learn More
VITLAB™ Béchers Griffin en PP
Description
- Hautement transparent
- Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
- Autoclavables sous condition à 121°C, pour le modèle avec graduations en relief
- Adaptés aux denrées alimentaires
- Fabriqués conformément à la norme ISO 7056
Spécification
Spécification
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (métrique) externe | 149 mm |
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur (métrique) | 187 mm |
| Incréments | 200 ml |
| Quantité | 6/boîte |
| Température (métrique) de fonctionnement max. | 125°C |
| Type | Bécher |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |