Learn More
Kartell™ Robinets d’arrêt à alésage droit Plastilab™
Code produit 12388249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
4.9 mm
7 mm
10,9 mm
12,7 mm
Taille du bouchon:
Dia. ext. nominal : 10 mm
Dia. ext. nominal : 13 mm
Dia. ext. nominal : 15 mm
Dia. ext. nominal : 8 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alésage de bouchon Taille du bouchon Conditionnement
12388249 4.9 mm Dia. ext. nominal : 8 mm 1 pièce
10564471 7 mm Dia. ext. nominal : 10 mm 10 pièces
10091051 12,7 mm Dia. ext. nominal : 15 mm 10 pièces
10603282 10,9 mm Dia. ext. nominal : 13 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12388249 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0037400
En stock
Conçus pour les liquides et gaz sous basse pression ou faible vide.
  • Corps en PEHD raccordé au robinet en PP
  • Pression de fonctionnement de 0,5 bar
Spécification
Alésage de bouchon 4.9 mm
Matériau Polypropylène, PE-HD
Taille du bouchon Dia. ext. nominal : 8 mm