Learn More
Cole-Parmer™ Bonbonne en PP à usage intensif
Code produit 15230059 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15230059 5 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15230059 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 6250705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    116.57€ / 1 pièces
    Économisez 25.43€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Autoclavable ; Matériau de fermeture : PP
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 1,3 gal.
Capacité (métrique) 5 l
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 45 mm
Hauteur (métrique) 270 mm
Comprend Robinet
Longueur (métrique) 191 mm
Matériau PP
Type de produit Bonbonne à usage intensif
Forme Octogonale
Largeur (métrique) 191 mm