Learn More
Brady™ polypropylène Hubbell Barrière des connexions de prises industrielles
Code produit 10493184
Change view
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
10493184 Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10493184 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 065695
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le polypropylène Hubbell La barrière de protection pour prises industrielles sécurise efficacement toutes vos prises industrielles de grande taille.
  • Permet de sécuriser efficacement toutes les connexions de prises industrielles de grande taille.
Spécification
Type de produit Dispositif de verrouillage de déconnexion Hubbell
Alternate Part Number DÉPLIANT HUBBELL - PETIT DÉPLIANT
Couleur Jaune
Matériau Polypropylène
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Description Hubbell Plugout Pour les connexions de prises industrielles - Petit
Diamètre (impériale) 3,11 in
Diamètre (impériale) de la manille 0,28 in
Diamètre (métrique) 79 mm
Diamètre (métrique) de la manille 7,00 mm
Dimensions (L x l) 106,00 x 80,00 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 7,31 in
Hauteur (métrique) 80 mm
Longueur (impériale) 7,3 in
Longueur (métrique) 185 mm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 4,17 in
Largeur (métrique) 106 mm