Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Ne pas marcher ou stationner à cet endroit
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC P024-Dia 100-PP-CRD/1 |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 1 de chaque |
| Diamètre (métrique) | 100 mm |
| À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
| Épaisseur | 1,501 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 120°C |
| Forme | Rond |
| Langues | Monde entier |
| Afficher plus |