Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Ouverture de porte en tirant à gauche
Product Code. 15684807 Shop All Brady Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Hauteur (métrique):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Largeur (métrique):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
missing translation for 'unitSize':
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Hauteur (métrique) Largeur (métrique) missing translation for 'unitSize'
15684807 250 mm 250 mm 1 pièce
15654807 100 mm 100 mm 1 pièce
15664807 148 mm 148 mm 1 pièce
15674807 200 mm 200 mm 1 pièce
15694807 315 mm 315 mm 1 pièce
15604817 400 mm 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15684807 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 831220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.05€
    12.72€ / 1 pièces
    Économisez 2.33€
    15% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Specifications
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC E022-250x250-PP-CRD/1
Matériau Polypropylène
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 250 mm
Épaisseur 1,501 mm
Largeur (métrique) 250 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 120°C
Forme Carré
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur vert
Show More Show Less
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.