Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Ouverture de porte en tirant à gauche
Code produit 15694807 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Largeur (métrique):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
15694807 315 mm 315 mm 1 pièce
15654807 100 mm 100 mm 1 pièce
15664807 148 mm 148 mm 1 pièce
15674807 200 mm 200 mm 1 pièce
15684807 250 mm 250 mm 1 pièce
15604817 400 mm 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15694807 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 831222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.95€
    13.05€ / 1 pièces
    Économisez 1.90€
    12% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC E022-315x315-PP-CRD/1
Matériau Polypropylène
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 315 mm
Épaisseur 1,501 mm
Largeur (métrique) 315 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 120°C
Forme Carré
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur vert