Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Extincteur
Code produit 15674357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
250 mm
400 mm
Hauteur (métrique):
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
15674357 250 mm 250 mm 1 pièce
15694357 400 mm 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15674357 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 816889
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC F001-250x250-PP-CRD/1
Matériau Polypropylène
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 250 mm
Épaisseur 1,501 mm
Largeur (métrique) 250 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 120°C
Forme Carré
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur rouge