Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Dévidoir lance incendie
Code produit 15674367 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
250 mm
400 mm
Hauteur (métrique):
100 mm
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
15674367 100 mm 100 mm 1 pièce
15604377 250 mm 250 mm 1 pièce
15624377 400 mm 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15674367 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 817045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.25€
    6.02€ / 1 pièces
    Économisez 0.23€
    3% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC F002-100x100-PP-CRD/1
Matériau Polypropylène
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 100 mm
Épaisseur 1,501 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 120°C
Forme Carré
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur rouge