Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Interdiction de fumer
Code produit 15624577 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15624577 Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15624577 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 822003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.05€
    34.71€ / 1 pièces
    Économisez 6.34€
    15% de réduction
En stock
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC P002-Dia 400-PP-CRD/1
Matériau Polypropylène
Quantité 1 de chaque
Diamètre (métrique) 400 mm
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Épaisseur 1,501 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 120°C
Forme Rond
Langues Monde entier
Couleur Noir sur blanc